Learn More
Abnova™ Human P11 Partial ORF (NP_006016.1, 270 a.a. - 369 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129635
Verfügbar ab: 01-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human P11 Partial ORF (NP_006016.1, 270 a.a. - 369 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129635
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129635
Marke: Abnova™ H00008909Q01.25ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a protein with protease activity. Its specific function has not been determined. The protein may be useful as a tumor marker. [provided by RefSeq]
Sequence: EGLVDYYSHIYDGPWDSYPDVLAMQFNWDGYYKEVGSAFIGSSPEFEFALYSLCFIARPGKVCQLSLGGYPLAVRTYTWDKSTYGNGKKYIATAYIVSST
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006016.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8909
Molekulargewicht 36.74kDa
Name P11 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen EGLVDYYSHIYDGPWDSYPDVLAMQFNWDGYYKEVGSAFIGSSPEFEFALYSLCFIARPGKVCQLSLGGYPLAVRTYTWDKSTYGNGKKYIATAYIVSST
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC133268/PP11/PRSS26
Gebräuchliche Bezeichnung P11
Gensymbol P11
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human P11 Partial ORF (NP_006016.1, 270 a.a. - 369 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >