Learn More
Abnova™ Human P11 Partial ORF (NP_006016.1, 270 a.a. - 369 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006016.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8909
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16119635
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008909-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16129635
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008909-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein with protease activity. Its specific function has not been determined. The protein may be useful as a tumor marker. [provided by RefSeq]
Sequence: EGLVDYYSHIYDGPWDSYPDVLAMQFNWDGYYKEVGSAFIGSSPEFEFALYSLCFIARPGKVCQLSLGGYPLAVRTYTWDKSTYGNGKKYIATAYIVSST
Spezifikation
Spezifikation
NP_006016.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC133268/PP11/PRSS26
P11
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8909
P11 (Human) Recombinant Protein (Q01)
EGLVDYYSHIYDGPWDSYPDVLAMQFNWDGYYKEVGSAFIGSSPEFEFALYSLCFIARPGKVCQLSLGGYPLAVRTYTWDKSTYGNGKKYIATAYIVSST
RUO
P11