Learn More
Abnova™ Human OVOL1 Full-length ORF (NP_004552.2, 1 a.a. - 267 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004552.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5017
Molekulargewicht 56.7kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16140988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005017-P02.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16130988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005017-P02.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein highly similar to Drosophila and mouse proteins. In Drosophila the ovo protein plays a critical role in Drosophila oogenesis and cuticle formation. In mice the ovo like protein is involved in hair formation and spermatogenesis. The function of the human gene product has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MPRAFLVKKPCVSTCKRNWSELPDEERGEIYVPVSLGFCPPQPYREPEPSVAEPPSCPLALNMSLRDSSYSMAPGPCVVAQLPSEDMGHLTDPQSRDHGFLRTKMKVTLGDSPSGDLFTCRVCQKAFTYQRMLNRHMKCHNDVKRHLCTYCGKGFNDTFDLKRHVRTHTGVRPYKCSLCDKAFTQRCSLESHLKKIHGVQQKYAYKERRAKLYVCEECGCTSESQEGHVLHLKEHHPDSPLLRKTSKKVAVALQNTVTSLLQGSPHL
Spezifikation
Spezifikation
NP_004552.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
56.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MPRAFLVKKPCVSTCKRNWSELPDEERGEIYVPVSLGFCPPQPYREPEPSVAEPPSCPLALNMSLRDSSYSMAPGPCVVAQLPSEDMGHLTDPQSRDHGFLRTKMKVTLGDSPSGDLFTCRVCQKAFTYQRMLNRHMKCHNDVKRHLCTYCGKGFNDTFDLKRHVRTHTGVRPYKCSLCDKAFTQRCSLESHLKKIHGVQQKYAYKERRAKLYVCEECGCTSESQEGHVLHLKEHHPDSPLLRKTSKKVAVALQNTVTSLLQGSPHL
RUO
OVOL1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5017
OVOL1 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HOVO1
OVOL1
Recombinant
wheat germ expression system