Learn More
Abnova™ Human OTOA Partial ORF (NP_653273.3, 27 a.a. - 124 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_653273.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 146183
Molekulargewicht 36.52kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16132037
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00146183-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16122037
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00146183-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is specifically expressed in the inner ear, and is located at the interface between the apical surface of the inner ear sensory epithelia and their overlying acellular gels. It is prposed that this protein is involved in the attachment of the inner ear acellular gels to the apical surface of the underlying nonsensory cells. Mutations in this gene are associated with autosomal recessive deafness type 22 (DFNB22). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: NSRQDLHPLLQNMAEEIIDGSYLNALLDLIQFQSSHVWTDDLSHRVLAYLNSRNVAFTIPSLQAAVENHLEQRLHQPQKLLEDLRKTDAQQFRTAMKC
Spezifikation
Spezifikation
NP_653273.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DFNB22/FLJ32773/MGC157747/MGC39813
OTOA
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
146183
OTOA (Human) Recombinant Protein (Q01)
NSRQDLHPLLQNMAEEIIDGSYLNALLDLIQFQSSHVWTDDLSHRVLAYLNSRNVAFTIPSLQAAVENHLEQRLHQPQKLLEDLRKTDAQQFRTAMKC
RUO
OTOA