missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Osteoactivin/GPNMB Antibody, Novus Biologicals™
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

250.00 CHF - 520.00 CHF

Spezifikation

Antigen Osteoactivin/GPNMB
Klon 1077401
Verdünnung Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Immunocytochemistry 3-25 μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30130408
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB11534-100
100 μg
520.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30130440
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB11534-SP
25 μg
250.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

Osteoactivin/GPNMB Monoclonal antibody specifically detects Osteoactivin/GPNMB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunocytochemistry
Spezifikation

Spezifikation

Osteoactivin/GPNMB
Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Immunocytochemistry 3-25 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
DC-HIL, glycoprotein (transmembrane) nmb, glycoprotein NMB, GPNMB, HGFIN, HGFINglycoprotein nmb-like protein, NMBosteoactivin, Transmembrane glycoprotein HGFIN, transmembrane glycoprotein NMB
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Osteoactivin, Met1-Pro486, Accession # Q14956
Primary
Reconstitute lyophilized material at 0.2mg/ml in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
1077401
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Human
Q14956
10457
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt