Learn More
Abnova™ Human OSBPL6 Partial ORF (NP_665682.1, 344 a.a. - 443 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_665682.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 114880
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16151437
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00114880-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16161437
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00114880-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the oxysterol-binding protein (OSBP) family, a group of intracellular lipid receptors. Most members contain an N-terminal pleckstrin homology domain and a highly conserved C-terminal OSBP-like sterol-binding domain. Transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: RLHSSNPNLCADIEFQTPPSHLTDPLESSTDYTKLQEEFCLIAQKVHSLLKSAFNSIAIEKEKLKQMVSEQDHSKGHSTQMARLRQSLSQALNQNAELRS
Spezifikation
Spezifikation
NP_665682.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ36583/MGC59642/ORP6
OSBPL6
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
114880
OSBPL6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RLHSSNPNLCADIEFQTPPSHLTDPLESSTDYTKLQEEFCLIAQKVHSLLKSAFNSIAIEKEKLKQMVSEQDHSKGHSTQMARLRQSLSQALNQNAELRS
RUO
OSBPL6