Learn More
Abnova™ Human OSBPL5 Partial ORF (NP_663613, 4 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_663613
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 114879
Molekulargewicht 36.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131437
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00114879-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16121437
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00114879-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the oxysterol-binding protein (OSBP) family, a group of intracellular lipid receptors. Most members contain an N-terminal pleckstrin homology domain and a highly conserved C-terminal OSBP-like sterol-binding domain. Transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: EAFLRRRFSLCPPSSTPQKVDPRKLTRNLLLSGDNELYPLSPGKDMEPNGPSLPRDEGPPTPSSATKVPPAEYRLCNGSDKECVSPTARVTKKETL
Spezifikation
Spezifikation
NP_663613
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.3kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ42929/OBPH1/ORP5
OSBPL5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
114879
OSBPL5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
EAFLRRRFSLCPPSSTPQKVDPRKLTRNLLLSGDNELYPLSPGKDMEPNGPSLPRDEGPPTPSSATKVPPAEYRLCNGSDKECVSPTARVTKKETL
RUO
OSBPL5