Learn More
Abnova™ Human OSBPL2 Partial ORF (NP_653081.1, 294 a.a. - 393 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_653081.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9885
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131416
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009885-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16121416
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009885-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the oxysterol-binding protein (OSBP) family, a group of intracellular lipid receptors. Most members contain an N-terminal pleckstrin homology domain and a highly conserved C-terminal OSBP-like sterol-binding domain, although some members contain only the sterol-binding domain. This encoded protein contains only the sterol-binding domain. In vitro studies have shown that the encoded protein can bind strongly to phosphatic acid and weakly to phosphatidylinositol 3-phosphate, but cannot bind to 25-hydroxycholesterol. The protein associates with the Golgi apparatus. Transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: KLFMIYGKWTECLWGIDPVSYESFKKQERRGDHLRKAKLDEDSGKADSDVADDVPVAQETVQVIPGSKLLWRINTRPPNSAQMYNFTSFTVSLNELETGM
Spezifikation
Spezifikation
NP_653081.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20223/KIAA0772/MGC4307/MGC8342/ORP-2/ORP2
OSBPL2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9885
OSBPL2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KLFMIYGKWTECLWGIDPVSYESFKKQERRGDHLRKAKLDEDSGKADSDVADDVPVAQETVQVIPGSKLLWRINTRPPNSAQMYNFTSFTVSLNELETGM
RUO
OSBPL2