Learn More
Abnova™ Human OSBP2 Partial ORF (NP_110385.1, 818 a.a. - 916 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_110385.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 23762
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16145036
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00023762-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16135036
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00023762-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Oxysterols are byproducts of cholesterol that can have cytotoxic effects on many cell types. The membrane-bound protein encoded by this gene contains a pleckstrin homology (PH) domain and an oxysterol-binding region. It binds oxysterols such as 7-ketocholesterol and may inhibit their cytotoxicity. Alternate transcriptional splice variants have been observed but have not been fully characterized. [provided by RefSeq]
Sequence: TDSRLRPDQRLMEKGRWDEANTEKQRLEEKQRLSRRRRLEACGPGSSCSSEEEKEADAYTPLWFEKRLDPLTGEMACVYKGGYWEAKEKQDWHMCPNIF
Spezifikation
Spezifikation
NP_110385.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ORP-4/ORP4/OSBPL1/OSBPL4
OSBP2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23762
OSBP2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TDSRLRPDQRLMEKGRWDEANTEKQRLEEKQRLSRRRRLEACGPGSSCSSEEEKEADAYTPLWFEKRLDPLTGEMACVYKGGYWEAKEKQDWHMCPNIF
RUO
OSBP2