Learn More
Abnova™ Human OPHN1 Full-length ORF (NP_002538.1, 1 a.a. - 802 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002538.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4983
Molekulargewicht 118kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16118591
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004983-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16128591
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004983-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
This gene encodes a Rho-GTPase-activating protein that promotes GTP hydrolysis of Rho subfamily members. Rho proteins are important mediators of intracellular signal transduction, which affects cell migration and cell morphogenesis. Mutations in this gene are responsible for OPHN1-related X-linked mental retardation with cerebellar hypoplasia and distinctive facial dysmorhphism. [provided by RefSeq]
Sequence: MGHPPLEFSDCYLDSPDFRERLKCYEQELERTNKFIKDVIKDGNALISAMRNYSSAVQKFSQTLQSFQFDFIGDTLTDDEINIAESFKEFAELLNEVENERMMMVHNASDLLIKPLENFRKEQIGFTKERKKKFEKDGERFYSLLDRHLHLSSKKKESQLQEADLQVDKERHNFFESSLDYVYQIQEVQESKKFNIVEPVLAFLHSLFISNSLTVELTQDFLPYKQQLQLSLQNTRNHFSSTREEMEELKKRMKEAPQTCKLPGQPTIEGYLYTQEKWALGISWVKYYCQYEKETKTLTMTPMEQKPGAKQGPLDLTLKYCVRRKTESIDKRFCFDIETNERPGTITLQALSEANRRLWMEAMDGKEPIYHSPITKQQEMELNEVGFKFVRKCINIIETKGIKTEGLYRTVGSNIQVQKLLNAFFDPKCPGDVDFHNSDWDIKTITSSLKFYLRNLSEPVMTYRLHKELVSAAKSDNLDYRLGAIHSLVYKLPEKNREMLELLIRHLVNVCEHSKENLMTPSNMGVIFGPTLMRAQEDTVAAMMNIKFQNIVVEILIEHFGKIYLGPPEESAAPPVPPPRVTARRHKPITISKRLLRERTVFYTSSLDESEDEIQHQTPNGTITSSIEPPKPPQHPKLPIQRSGETDPGRKSPSRPILDGKLEPCPEVDVGKLVSRLQDGGTKITPKATNGPMPGSGPTKTPSFHIKRPAPRPLAHHKEGDADSFSKVRPPGEKPTIIRPPVRPPDPPCRAATPQKPEPKPDIVAGNAGEITSSVVASRTRFFETASRKTGSSQGRLPGDES
Specifications
Specifications
NP_002538.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
118kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MGHPPLEFSDCYLDSPDFRERLKCYEQELERTNKFIKDVIKDGNALISAMRNYSSAVQKFSQTLQSFQFDFIGDTLTDDEINIAESFKEFAELLNEVENERMMMVHNASDLLIKPLENFRKEQIGFTKERKKKFEKDGERFYSLLDRHLHLSSKKKESQLQEADLQVDKERHNFFESSLDYVYQIQEVQESKKFNIVEPVLAFLHSLFISNSLTVELTQDFLPYKQQLQLSLQNTRNHFSSTREEMEELKKRMKEAPQTCKLPGQPTIEGYLYTQEKWALGISWVKYYCQYEKETKTLTMTPMEQKPGAKQGPLDLTLKYCVRRKTESIDKRFCFDIETNERPGTITLQALSEANRRLWMEAMDGKEPIYHSPITKQQEMELNEVGFKFVRKCINIIETKGIKTEGLYRTVGSNIQVQKLLNAFFDPKCPGDVDFHNSDWDIKTITSSLKFYLRNLSEPVMTYRLHKELVSAAKSDNLDYRLGAIHSLVYKLPEKNREMLELLIRHLVNVCEHSKENLMTPSNMGVIFGPTLMRAQEDTVAAMMNIKFQNIVVEILIEHFGKIYLGPPEESAAPPVPPPRVTARRHKPITISKRLLRERTVFYTSSLDESEDEIQHQTPNGTITSSIEPPKPPQHPKLPIQRSGETDPGRKSPSRPILDGKLEPCPEVDVGKLVSRLQDGGTKITPKATNGPMPGSGPTKTPSFHIKRPAPRPLAHHKEGDADSFSKVRPPGEKPTIIRPPVRPPDPPCRAATPQKPEPKPDIVAGNAGEITSSVVASRTRFFETASRKTGSSQGRLPGDES
RUO
OPHN1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
4983
OPHN1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MRX60/OPN1
OPHN1
Recombinant
wheat germ expression system