Learn More
Abnova™ Human ODF2L Full-length ORF (AAH91490.1, 1 a.a. - 620 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH91490.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 57489 |
Molekulargewicht | 98.5kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16142589
|
Abnova™
H00057489-P01.25UG |
25 ug |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16132589
|
Abnova™
H00057489-P01.10UG |
10 ug |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Sequence: MEKAVNDGSHSEELFCHLKTISEKEDLPRCTSESHLSCLKQDILNEKTELEATLKEAELVTHSVELLLPLFKDTIEKINFENANLSALNLKISEQKEILIKELDTFKSVKLALEHLLRKRDYKQTGDNLSSMLLENLTDNESENTNLKKKVFEKEAHIQELSCLFQSEKANTLKANRFSQSVKVVHERLQIQIHKREAENDKLKEYVKSLETKIAKWNLQSRMNKNEAIVMKEASRQKTVALKKASKVYKQRLDHFTGAIEKLTSQIRDQEAKLSETISASNAWKSHYEKIVIEKTELEVQIETMKKQIINLLEDLKKMEDHGKNSCEEILRKVHSIEYENETLNLENTKLKLRFPCRITESKNMNILIVLDMLCYISSEKTTLAALKDEVVSVENELSELQEVEKKQKTLIEMYKTQVQKLQEAAEIVKSRCENLLHKNNQITKTKNKNVEKVDGNHNLLTKLSLEEENCLIQLKCENLQQKLEQMDAENKELEKKLANQEECLKHSNLKFKEKSAEYTALARQLEAALEEGRQKVAEEIEKMSSRESALQIKILDLETELRKKNEEQNQLVCKMNSKAQHQEVCLKEVQNSLEKSENQNESIKNYLQFLKTSYVTMFESpezifikation
AAH91490.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
98.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MEKAVNDGSHSEELFCHLKTISEKEDLPRCTSESHLSCLKQDILNEKTELEATLKEAELVTHSVELLLPLFKDTIEKINFENANLSALNLKISEQKEILIKELDTFKSVKLALEHLLRKRDYKQTGDNLSSMLLENLTDNESENTNLKKKVFEKEAHIQELSCLFQSEKANTLKANRFSQSVKVVHERLQIQIHKREAENDKLKEYVKSLETKIAKWNLQSRMNKNEAIVMKEASRQKTVALKKASKVYKQRLDHFTGAIEKLTSQIRDQEAKLSETISASNAWKSHYEKIVIEKTELEVQIETMKKQIINLLEDLKKMEDHGKNSCEEILRKVHSIEYENETLNLENTKLKLRFPCRITESKNMNILIVLDMLCYISSEKTTLAALKDEVVSVENELSELQEVEKKQKTLIEMYKTQVQKLQEAAEIVKSRCENLLHKNNQITKTKNKNVEKVDGNHNLLTKLSLEEENCLIQLKCENLQQKLEQMDAENKELEKKLANQEECLKHSNLKFKEKSAEYTALARQLEAALEEGRQKVAEEIEKMSSRESALQIKILDLETELRKKNEEQNQLVCKMNSKAQHQEVCLKEVQNSLEKSENQNESIKNYLQFLKTSYVTMFE | |
RUO | |
ODF2L | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
57489 | |
ODF2L (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KIAA1229/MGC111060/RP5-977L11.1/dJ977L11.1 | |
ODF2L | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |