Learn More
Abcam Menschliche NUDT2-Knockout-HeLa-Zelllinie
Product Code. 32157877 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Menge:
2 x 1.000.000 Zellen
Unit Size:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
32157877 2 x 1.000.000 Zellen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 32157877 Supplier Abcam Supplier No. ab2657522x1000000Cells_
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
NUDT2 KO Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout erreicht durch CRISPR/Cas9, 16 bp Einfügung in Exon 2 und 1 bp Deletion in Exon 2 sowie 8 bp Deletion in Exon 2. Um sowohl Knockout als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen...
NUDT2 KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout erreicht durch CRISPR/Cas9, 16 bp Einfügung in Exon 2 und 1 bp Deletion in Exon 2 sowie 8 bp Deletion in Exon 2. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: Wählen Sie 1000000 Zellen/Fläschchen.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Specifications
Menge 2 x 1.000.000 Zellen
Kennzeichnung RUO