Learn More
Abnova™ Human NUDT14 Partial ORF (NP_803877.2, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_803877.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 256281 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16132627
|
Abnova™
H00256281-Q01.25UG |
25 ug |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16122627
|
Abnova™
H00256281-Q01.10UG |
10 ug |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
UDP-glucose (UDPG) acts as the sugar donor in numerous glycosylation reactions, including those involved in the production of glycogen. NUDT14 is a UDPG pyrophosphatase (EC 3.6.1.45) that hydrolyzes UDPG to produce glucose 1-phosphate and UMP (Yagi et al., 2003 [PubMed 12429023]).[supplied by OMIM]
Sequence: MERIEGASVGRCAASPYLRPLTLHYRQNGAQKSWDFMKTHDSVTVLLFNSSRRSLVLVKQFRPAVYAGEVERRFPGSLAAVDQDGPRELQPALPGSAGVTSpezifikation
NP_803877.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
UGPP/UGPPase | |
NUDT14 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
256281 | |
NUDT14 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MERIEGASVGRCAASPYLRPLTLHYRQNGAQKSWDFMKTHDSVTVLLFNSSRRSLVLVKQFRPAVYAGEVERRFPGSLAAVDQDGPRELQPALPGSAGVT | |
RUO | |
NUDT14 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |