Learn More
Abnova™ Human NTNG2 Partial ORF (NP_115925, 21 a.a. - 119 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00084628-Q01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16150807
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: ICKSWVTTDEGPTWEFYACQPKVMRLKDYVKVKVEPSGITCGDPPERFCSHENPYLCSNECDASNPDLAHPPRLMFDKEEEGLATYWQSITWSRYPSPL
Spezifikation
Spezifikation
NP_115925
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
ICKSWVTTDEGPTWEFYACQPKVMRLKDYVKVKVEPSGITCGDPPERFCSHENPYLCSNECDASNPDLAHPPRLMFDKEEEGLATYWQSITWSRYPSPL
RUO
NTNG2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84628
NTNG2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0625/KIAA1857/LHLL9381/Lmnt2/MGC21884/NTNG1/bA479K20.1
NTNG2
Recombinant
wheat germ expression system