Learn More
Invitrogen™ Humanes NSE2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
MMS21 Synthetisches Peptid, PEP-1076, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem MMS21 überein. PEP-1076 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20962 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 286053 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | Q96MF7 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Human NSE2 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |