Learn More
Abnova™ Human NR1H4 Partial ORF (NP_005114, 363 a.a. - 472 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151546
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human NR1H4 Partial ORF (NP_005114, 363 a.a. - 472 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16151546
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16151546
Marke: Abnova™ H00009971Q01.25ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: TPMFSFYKSIGELKMTQEEYALLTAIVILSPDRQYIKDREAVEKLQEPLLDVLQKLCKIHQPENPQHFACLLGRLTELRTFNHHHAEMLMSWRVNDHKFTPLLCEIWDVQ
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005114
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9971
Molekulargewicht 37.84kDa
Name NR1H4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen TPMFSFYKSIGELKMTQEEYALLTAIVILSPDRQYIKDREAVEKLQEPLLDVLQKLCKIHQPENPQHFACLLGRLTELRTFNHHHAEMLMSWRVNDHKFTPLLCEIWDVQ
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias BAR/FXR/HRR-1/HRR1/MGC163445/RIP14
Gebräuchliche Bezeichnung NR1H4
Gensymbol NR1H4
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human NR1H4 Partial ORF (NP_005114, 363 a.a. - 472 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >