Learn More
Abnova™ Human NR0B1 Partial ORF (NP_000466, 361 a.a. - 470 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131381
Abnova™ Human NR0B1 Partial ORF (NP_000466, 361 a.a. - 470 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131381
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131381
Marke: Abnova™ H00000190Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a protein that contains a DNA-binding domain. The encoded protein acts as a dominant-negative regulator of transcription which is mediated by the retinoic acid receptor. This protein also functions as an anti-testis gene by acting antagonistically to Sry. Mutations in this gene result in both X-linked congenital adrenal hypoplasia and hypogonadotropic hypogonadism. [provided by RefSeq]
Sequence: IKCFLSKCWSLNISTKEYAYLKGTVLFNPDVPGLQCVKYIQGLQWGTQQILSEHTRMTHQGPHDRFIELNSTLFLLRFINANVIAELFFRPIIGTVSMDDMMLEMLCTKI
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000466
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 190
Molekulargewicht 37.84kDa
Name NR0B1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen IKCFLSKCWSLNISTKEYAYLKGTVLFNPDVPGLQCVKYIQGLQWGTQQILSEHTRMTHQGPHDRFIELNSTLFLLRFINANVIAELFFRPIIGTVSMDDMMLEMLCTKI
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias AHC/AHCH/AHX/DAX-1/DAX1/DSS/GTD/HHG/NROB1
Gebräuchliche Bezeichnung NR0B1
Gensymbol NR0B1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human NR0B1 Partial ORF (NP_000466, 361 a.a. - 470 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >