missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human NPTX2 Full-length ORF (NP_002514.1, 1 a.a. - 431 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_002514.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4885
Molekulargewicht 73.4kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16160838
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004885-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16150838
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004885-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a member of the family of neuronal petraxins, synaptic proteins that are related to C-reactive protein. This protein is involved in excitatory synapse formation. It also plays a role in clustering of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA)-type glutamate receptors at established synapses, resulting in non-apoptotic cell death of dopaminergic nerve cells. Up-regulation of this gene in Parkinson disease (PD) tissues suggests that the protein may be involved in the pathology of PD. [provided by RefSeq]

Sequence: MLALLAASVALAVAAGAQDSPAPGSRFVCTALPPEAVHAGCPLPAMPMQGGAQSPEEELRAAVLQLRETVVQQKETLGAQREAIRELTGKLARCEGLAGGKARGAGATGKDTMGDLPRDPGHVVEQLSRSLQTLKDRLESLEHQLRANVSNAGLPGDFREVLQQRLGELERQLLRKVAELEDEKSLLHNETSAHRQKTESTLNALLQRVTELERGNSAFKSPDAFKVSLPLRTNYLYGKIKKTLPELYAFTICLWLRSSASPGIGTPFSYAVPGQANEIVLIEWGNNPIELLINDKVAQLPLFVSDGKWHHICVTWTTRDGMWEAFQDGEKLGTGENLAPWHPIKPGGVLILGQEQDTVGGRFDATQAFVGELSQFNIWDRVLRAQEIVNIANCSTNMPGNIIPWVDNNVDVFGGASKWPVETCEERLLDL
Spezifikation

Spezifikation

NP_002514.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
73.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLALLAASVALAVAAGAQDSPAPGSRFVCTALPPEAVHAGCPLPAMPMQGGAQSPEEELRAAVLQLRETVVQQKETLGAQREAIRELTGKLARCEGLAGGKARGAGATGKDTMGDLPRDPGHVVEQLSRSLQTLKDRLESLEHQLRANVSNAGLPGDFREVLQQRLGELERQLLRKVAELEDEKSLLHNETSAHRQKTESTLNALLQRVTELERGNSAFKSPDAFKVSLPLRTNYLYGKIKKTLPELYAFTICLWLRSSASPGIGTPFSYAVPGQANEIVLIEWGNNPIELLINDKVAQLPLFVSDGKWHHICVTWTTRDGMWEAFQDGEKLGTGENLAPWHPIKPGGVLILGQEQDTVGGRFDATQAFVGELSQFNIWDRVLRAQEIVNIANCSTNMPGNIIPWVDNNVDVFGGASKWPVETCEERLLDL
RUO
NPTX2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
4885
NPTX2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NARP/NP-II/NP2
NPTX2
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications