Learn More
Abnova™ Human NMNAT2 Partial ORF (NP_055854, 208 a.a. - 307 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126902
Abnova™ Human NMNAT2 Partial ORF (NP_055854, 208 a.a. - 307 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126902
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126902
Marke: Abnova™ H00023057Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene product belongs to the nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase (NMNAT) enzyme family, members of which catalyze an essential step in NAD (NADP) biosynthetic pathway. Unlike the other human family member, which is localized to the nucleus, and is ubiquitously expressed; this enzyme is cytoplasmic, and is predominantly expressed in the brain. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: CIPGLWNEADMEVIVGDFGIVVVPRDAADTDRIMNHSSILRKYKNNIMVVKDDINHPMSVVSSTKSRLALQHGDGHVVDYLSQPVIDYILKSQLYINASG
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055854
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 23057
Molekulargewicht 36.74kDa
Name NMNAT2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen CIPGLWNEADMEVIVGDFGIVVVPRDAADTDRIMNHSSILRKYKNNIMVVKDDINHPMSVVSSTKSRLALQHGDGHVVDYLSQPVIDYILKSQLYINASG
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C1orf15/KIAA0479/MGC2756/PNAT-2/PNAT2
Gebräuchliche Bezeichnung NMNAT2
Gensymbol NMNAT2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human NMNAT2 Partial ORF (NP_055854, 208 a.a. - 307 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >