Learn More
R&D Systems™ Human NKp65/KLRF2 (NP_001177694) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001177694 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date |
| Spezies | Human |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Menge | 10 μg |