Learn More
Invitrogen™ Humanes NIK, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Beschreibung
NIK Synthetisches Peptid, PEP-0007, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem NIK überein. PEP-0007 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-19871 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 9020 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | Q99558 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Humanes NIK |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |