Learn More
Invitrogen™ Human NG-2 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human NG-2 quantitates human NG-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human NG-2.
Ein humanes Melanom-assoziiertes Chondroitinsulfat-Proteoglycan spielt eine Rolle bei der Stabilisierung von Zell-Substratum-Interaktionen während der frühen Ereignisse von Melanomzellen, die sich auf endothelialen Basalmembranen ausbreiten. CSPG4 stellt ein integriertes Membran-Chondroitinsulfat-Proteoglykan dar, das von humanen malignen Melanomzellen exprimiert wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | 4732461B14Rik; AN2; AN2-Proteoglykan; AN2/NG2-Proteoglykan; Chondroitin-Sulfat-Proteoglykan 4; Chondroitin-Sulfat-Proteoglykan 4 (Melanom-assoziiert); Chondroitin-Sulfat-Proteoglykan NG2; CSPG4; HMW MAA; HMW-MAA; HSN-Antigen; HMW-spezifisches Antigen; Kiaa4232; MCSP; MCSPG; MEL CSPG; Melanom-Chondroitin-Sulfat-Proteoglykan; Melanom-assoziiertes Chondroitin-Sulfat-Proteoglykan; MEL-CSPG; membranüberspannendes Proteoglykan NG2; MSK16; Nerven-/Glia-Antigen 2; NG2; Proteoglykan AN2 |
| Assay-Bereich | 1,23 bis 300 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 1,23 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q6UVK1. |
| Gensymbol | Cspg4. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |