Learn More
Abnova™ Human NFS1 Partial ORF (NP_858931.1, 29 a.a. - 138 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_858931.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9054
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129825
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009054-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16119825
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009054-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Iron-sulfur clusters are required for the function of many cellular enzymes. The protein encoded by this gene supplies inorganic sulfur to these clusters by removing the sulfur from cysteine, creating alanine in the process. This gene uses alternate in-frame translation initiation sites to generate mitochondrial forms and cytoplasmic/nuclear forms. Selection of the alternative initiation sites is determined by the cytosolic pH. The encoded protein belongs to the class-V family of pyridoxal phosphate-dependent aminotransferases. [provided by RefSeq]
Sequence: LRLRVGDRAPQSAVPADTAAAPEVGPVLRPLYMDVQATTPLDPRVLDAMLPYLINYYGNPHSRTHAYGWESEAAMERARQQVASLIGADPREIIFTSGATESNNIAIKTE
Spezifikation
Spezifikation
NP_858931.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HUSSY-08/IscS/NIFS
NFS1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9054
NFS1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LRLRVGDRAPQSAVPADTAAAPEVGPVLRPLYMDVQATTPLDPRVLDAMLPYLINYYGNPHSRTHAYGWESEAAMERARQQVASLIGADPREIIFTSGATESNNIAIKTE
RUO
NFS1