Learn More
Abnova™ Human NEK4 Partial ORF (AAH63044, 680 a.a. - 781 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126035
Abnova™ Human NEK4 Partial ORF (AAH63044, 680 a.a. - 781 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126035
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126035
Marke: Abnova™ H00006787Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: DVPVANPVSEFKLHRKYRDTLILHGKVAEEAEEIHFKELPSAIMPGSEKIRRLVEVLRTDVIRGLGVQLLEQVYDLLEEEDEFDREVSVSLTVSRCLCYRIF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH63044
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6787
Molekulargewicht 36.85kDa
Name NEK4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen DVPVANPVSEFKLHRKYRDTLILHGKVAEEAEEIHFKELPSAIMPGSEKIRRLVEVLRTDVIRGLGVQLLEQVYDLLEEEDEFDREVSVSLTVSRCLCYRIF
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC33171/NRK2/STK2/pp12301
Gebräuchliche Bezeichnung NEK4
Gensymbol NEK4
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human NEK4 Partial ORF (AAH63044, 680 a.a. - 781 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >