Learn More
Abnova™ Human NEDD9 Full-length ORF (NP_006394.1, 1 a.a. - 834 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130668
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human NEDD9 Full-length ORF (NP_006394.1, 1 a.a. - 834 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130668
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130668
Marke: Abnova™ H00004739P01.25ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MKYKNLMARALYDNVPECAEELAFRKGDILTVIEQNTGGLEGWWLCSLHGRQGIVPGNRVKLLIGPMQETASSHEQPASGLMQQTFGQQKLYQVPNPQAAPRDTIYQVPPSYQNQGIYQVPTGHGTQEQEVYQVPPSVQRSIGGTSGPHVGKKVITPVRTGHGYVYEYPSRYQKDVYDIPPSHTTQGVYDIPPSSAKGPVFSVPVGEIKPQGVYDIPPTKGVYAIPPSACRDEAGLREKDYDFPPPMRQAGRPDLRPEGVYDIPPTCTKPAGKDLHVKYNCDIPGAAEPVARRHQSLSPNHPPPQLGQSVGSQNDAYDVPRGVQFLEPPAETSEKANPQERDGVYDVPLHNPPDAKGSRDLVDGINRLSFSSTGSTRSNMSTSSTSSKESSLSASPAQDKRLFLDPDTAIERLQRLQQALEMGVSSLMALVTTDWRCYGYMERHINEIRTAVDKVELFLKEYLHFVKGAVANAACLPELILHNKMKRELQRVEDSHQILSQTSHDLNECSWSLNILAINKPQNKCDDLDRFVMVAKTVPDDAKQLTTTINTNAEALFRPGPGSLHLKNGPESIMNSTEYPHGGSQGQLLHPGDHKAQAHNKALPPGLSKEQAPDCSSSDGSERSWMDDYDYVHLQGKEEFERQQKELLEKENIMKQNKMQLEHHQLSQFQLLEQEITKPVENDISKWKPSQSLPTTNSGVSAQDRQLLCFYYDQCETHFISLLNAIDALFSCVSSAQPPRIFVAHSKFVILSAHKLVFIGDTLTRQVTAQDIRNKVMNSSNQLCEQLKTIVMATKMAALHYPSTTALQEMVHQVTDLSRNAQLFKRSLLEMATF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006394.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4739
Molekulargewicht 119.3kDa
Name NEDD9 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen MKYKNLMARALYDNVPECAEELAFRKGDILTVIEQNTGGLEGWWLCSLHGRQGIVPGNRVKLLIGPMQETASSHEQPASGLMQQTFGQQKLYQVPNPQAAPRDTIYQVPPSYQNQGIYQVPTGHGTQEQEVYQVPPSVQRSIGGTSGPHVGKKVITPVRTGHGYVYEYPSRYQKDVYDIPPSHTTQGVYDIPPSSAKGPVFSVPVGEIKPQGVYDIPPTKGVYAIPPSACRDEAGLREKDYDFPPPMRQAGRPDLRPEGVYDIPPTCTKPAGKDLHVKYNCDIPGAAEPVARRHQSLSPNHPPPQLGQSVGSQNDAYDVPRGVQFLEPPAETSEKANPQERDGVYDVPLHNPPDAKGSRDLVDGINRLSFSSTGSTRSNMSTSSTSSKESSLSASPAQDKRLFLDPDTAIERLQRLQQALEMGVSSLMALVTTDWRCYGYMERHINEIRTAVDKVELFLKEYLHFVKGAVANAACLPELILHNKMKRELQRVEDSHQILSQTSHDLNECSWSLNILAINKPQNKCDDLDRFVMVAKTVPDDAKQLTTTINTNAEALFRPGPGSLHLKNGPESIMNSTEYPHGGSQGQLLHPGDHKAQAHNKALPPGLSKEQAPDCSSSDGSERSWMDDYDYVHLQGKEEFERQQKELLEKENIMKQNKMQLEHHQLSQFQLLEQEITKPVENDISKWKPSQSLPTTNSGVSAQDRQLLCFYYDQCETHFISLLNAIDALFSCVSSAQPPRIFVAHSKFVILSAHKLVFIGDTLTRQVTAQDIRNKVMNSSNQLCEQLKTIVMATKMAALHYPSTTALQEMVHQVTDLSRNAQLFKRSLLEMATF
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CAS-L/CAS2/CASL/CASS2/HEF1/dJ49G10.2/dJ761I2.1
Gebräuchliche Bezeichnung NEDD9
Gensymbol NEDD9
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human NEDD9 Full-length ORF (NP_006394.1, 1 a.a. - 834 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >