Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes Nektin-2/CD112
Artikelnummer. 17767703
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17767703
Marke: Invitrogen™ EH331RBX10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sandwich-ELISA-Kit
Das Gen kodiert ein Einpass-Membranglykoprotein des Typs I mit zwei Ig-ähnlichen Domänen des Typs C2 und einer Ig-ähnlichen Domäne des Typs V. Dieses Protein ist eine der Plasmamembrankomponenten von Adhäsionsknotenpunkten. Es dient auch als Eingabe für bestimmte Mutantenstämme des Herpes-Simplex-Virus und des Pseudorabiesvirus und ist an der Zellverteilung dieser Viren beteiligt. Variationen dieses Gens sind mit unterschiedlichen Schweregraden der Multiplen Sklerose assoziiert. Alternative Transkriptionsspleißvarianten, die verschiedene Isoformen kodieren, wurden charakterisiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q92692
Assay-Bereich 0,05 bis 10 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,05 ng/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 5819
Gensymbol NECTIN2.
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte|Standard|Assay-Verdünnungskonzentrat|Biotinylierte Detektionsantikörper|SAV-HRP|Waschpuffer|Chromogen|Stopplösung|Klebeplatten-Abdeckungen, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Überstand, 50 μl|Serum, 50 μl|Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Nektin 2
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min