Learn More
Abnova™ Human NDUFV2 Partial ORF (NP_066552, 150 a.a. - 249 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00004729-Q01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16128261
  • 364.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-05-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: EAIQKKLGIKVGETTPDKLFTLIEVECLGACVNAPMVQINDNYYEDLTAKDIEEIIDELKAGKIPKPGPRSGRFSCEPAGGLTSLTEPPKGPGFGVQAGL
Spezifikation
Spezifikation
NP_066552
Liquid
4729
NDUFV2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NDUFV2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EAIQKKLGIKVGETTPDKLFTLIEVECLGACVNAPMVQINDNYYEDLTAKDIEEIIDELKAGKIPKPGPRSGRFSCEPAGGLTSLTEPPKGPGFGVQAGL
RUO
NDUFV2
Yes
wheat germ expression system