Learn More
Abnova™ Human NDUFS2 Partial ORF (NP_004541, 364 a.a. - 463 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128241
Abnova™ Human NDUFS2 Partial ORF (NP_004541, 364 a.a. - 463 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128241
10 ug, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128241
Marke: Abnova™ H00004720Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Mitochondrial complex I (NADH-ubiquinone reductase; EC 1.6.5.3) is the first multimeric complex of the respiratory chain that catalyzes the NADH oxidation with concomitant ubiquinone reduction and proton ejection out of the mitochondria. Mammalian mitochondrial complex I is an assembly of at least 43 different subunits. Seven of the subunits are encoded by the mitochondrial genome; the remainder are the products of nuclear genes. The iron-sulfur protein (IP) fraction of complex I is made up of 7 subunits, including NDUFS2. See NDUFS1 (MIM 157655).[supplied by OMIM]
Sequence: SPPKRAEMKTSMESLIHHFKLYTEGYQVPPGATYTAIEAPKGEFGVYLVSDGSSRPYRCKIKAPGFAHLAGLDKMSKGHMLADVVAIIGTQDIVFGEVDR
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004541
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4720
Molekulargewicht 36.74kDa
Name NDUFS2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 ug
Immunogen SPPKRAEMKTSMESLIHHFKLYTEGYQVPPGATYTAIEAPKGEFGVYLVSDGSSRPYRCKIKAPGFAHLAGLDKMSKGHMLADVVAIIGTQDIVFGEVDR
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung NDUFS2
Gensymbol NDUFS2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human NDUFS2 Partial ORF (NP_004541, 364 a.a. - 463 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >