Learn More
Abnova™ Human NDST4 Partial ORF (NP_072091, 122 a.a. - 214 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00064579-Q01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16129676
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: DNGKGKYTLVIYENILKYVSMDSWNRELLEKYCVEYSVSIIGFHKANENSLPSTQLKGFPLNLFNNLALKDCFVNPQSPLLHITKAPKVEKGP
Spezifikation
Spezifikation
NP_072091
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.97kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DNGKGKYTLVIYENILKYVSMDSWNRELLEKYCVEYSVSIIGFHKANENSLPSTQLKGFPLNLFNNLALKDCFVNPQSPLLHITKAPKVEKGP
RUO
NDST4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
64579
NDST4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
NDST4