Learn More
Abnova™ Human NCKIPSD Full-length ORF (NP_909119.1, 1 a.a. - 715 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_909119.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 51517
Molekulargewicht 104.6kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16140093
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00051517-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16130093
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00051517-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is localized exclusively in the cell nucleus. It plays a role in signal transduction, and may function in the maintenance of sarcomeres and in the assembly of myofibrils into sarcomeres. It also plays an important role in stress fiber formation. The gene is involved in therapy-related leukemia by a chromosomal translocation t(3;11)(p21;q23) that involves this gene and the myeloid/lymphoid leukemia gene. Alternative splicing occurs in this locus and two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MYRALYAFRSAEPNALAFAAGETFLVLERSSAHWWLAARARSGETGYVPPAYLRRLQGLEQDVLQAIDRAIEAVHNTAMRDGGKYSLEQRGVLQKLIHHRKETLSRRGPSASSVAVMTSSTSDHHLDAAAARQPNGVCRAGFERQHSLPSSEHLGADGGLYQIPPQPRRAAPTTPPPPVKRRDREALMASGSGGHNTMPSGGNSVSSGSSVSSTSLDTLYTSSSPSEPGSSCSPTPPPVPRRGTHTTVSQVQPPPSKASAPEPPAEEEVATGTTSASDDLEALGTLSLGTTEEKAAAEAAVPRTIGAELMELVRRNTGLSHELCRVAIGIIVGHIQASVPASSPVMEQVLLSLVEGKDLSMALPSGQVCHDQQRLEVIFADLARRKDDAQQRSWALYEDEGVIRCYLEELLHILTDADPEVCKKMCKRNEFESVLALVAYYQMEHRASLRLLLLKCFGAMCSLDAAIISTLVSSVLPVELARDMQTDTQDHQKLCYSALILAMVFSMGEAVPYAHYEHLGTPFAQFLLNIVEDGLPLDTTEQLPDLCVNLLLALNLHLPAADQNVIMAALSKHANVKIFSEKLLLLLNRGDDPVRIFKHEPQPPHSVLKFLQDVFGSPATAAIFYHTDMMALIDITVRHIADLSPGDKLRMEYLSLMHAIVRTTPYLQHRHRLPDLQAILRRILNEEETSPQCQMDRMIVREMCKEFLVLGEAPS
Spezifikation
Spezifikation
NP_909119.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
104.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MYRALYAFRSAEPNALAFAAGETFLVLERSSAHWWLAARARSGETGYVPPAYLRRLQGLEQDVLQAIDRAIEAVHNTAMRDGGKYSLEQRGVLQKLIHHRKETLSRRGPSASSVAVMTSSTSDHHLDAAAARQPNGVCRAGFERQHSLPSSEHLGADGGLYQIPPQPRRAAPTTPPPPVKRRDREALMASGSGGHNTMPSGGNSVSSGSSVSSTSLDTLYTSSSPSEPGSSCSPTPPPVPRRGTHTTVSQVQPPPSKASAPEPPAEEEVATGTTSASDDLEALGTLSLGTTEEKAAAEAAVPRTIGAELMELVRRNTGLSHELCRVAIGIIVGHIQASVPASSPVMEQVLLSLVEGKDLSMALPSGQVCHDQQRLEVIFADLARRKDDAQQRSWALYEDEGVIRCYLEELLHILTDADPEVCKKMCKRNEFESVLALVAYYQMEHRASLRLLLLKCFGAMCSLDAAIISTLVSSVLPVELARDMQTDTQDHQKLCYSALILAMVFSMGEAVPYAHYEHLGTPFAQFLLNIVEDGLPLDTTEQLPDLCVNLLLALNLHLPAADQNVIMAALSKHANVKIFSEKLLLLLNRGDDPVRIFKHEPQPPHSVLKFLQDVFGSPATAAIFYHTDMMALIDITVRHIADLSPGDKLRMEYLSLMHAIVRTTPYLQHRHRLPDLQAILRRILNEEETSPQCQMDRMIVREMCKEFLVLGEAPS
RUO
NCKIPSD
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
51517
NCKIPSD (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AF3P21/DIP/DIP1/MGC23891/ORF1/SPIN90/WASLBP/WISH
NCKIPSD
Recombinant
wheat germ expression system