Learn More
Abnova™ Human NAV2 Partial ORF (NP_892009.2, 1878 a.a. - 1973 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_892009.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 89797
Molekulargewicht 36.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141057
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00089797-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151057
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00089797-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The vitamin A metabolite, all-trans retinoic acid (atRA), plays an important role in neuronal development, including neurite outgrowth. RAINB1 is an atRA-responsive gene.[supplied by OMIM]
Sequence: TGSTPLLRNSHSNSLISECMDSEAETVMQLRNELRDKEMKLTDIRLEALSSAHQLDQLREAMNRMQSEIEKLKAENDRLKSESQGSGCSRAPSQVS
Spezifikation
Spezifikation
NP_892009.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.3kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10633/FLJ11030/FLJ23707/FLJ77876/HELAD1/KIAA1419/POMFIL2/RAINB1/STEERIN2/UNC53H2
NAV2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
89797
NAV2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TGSTPLLRNSHSNSLISECMDSEAETVMQLRNELRDKEMKLTDIRLEALSSAHQLDQLREAMNRMQSEIEKLKAENDRLKSESQGSGCSRAPSQVS
RUO
NAV2