Learn More
Abnova™ Human NAP1L3 Full-length ORF (AAH34954.1, 1 a.a. - 506 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
This gene encodes a member of the nucleosome assembly protein (NAP) family. It is linked closely to a region of genes responsible for several X-linked mental retardation syndromes. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but the biological validity of the variants has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MAEADFKMVSEPVAHGVAEEEMASSTSDSGEESDSSSSSSSTSDSSSSSSTSGSSSGSGSSSSSSGSTSSRSRLYRKKRVPEPSRRARRAPLGTNFVDRLPQAVRNRVQALRNIQDECDKVDTLFLKAIHDLERKYAELNKPLYDRRFQIINAEYEPTEEECEWNSEDEEFSSDEEVQDNTPSEMPPLEGEEEENPKENPEVKAEEKEVPKEIPEVKDEEKEVAKEITEVKAEEKADSKDCMEATPEVKEDPKEVPQVKADDKEQPKATEAKARAAVRETHKRVPEERLQDSVDLKRARKGKPKREDPKGIPDYWLIVLKNVDKLGPMIQKYDEPILKFLSDVSLKFSKPGQPVSYTFEFHFLPNPYFRNEVLVKTYIIKAKPDHNDPFFSWGWEIEDCKGCKIDWRRGKDVTVTTTQSRTTATGEIEIQPRVVPNASFFNFFSPPEIPMIGKLEPREDAILDEDFEIGQILHDNVILKSIYYYTGEVNGTYYQFGKHYGNKKYRK
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH34954.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 4675 |
Molekulargewicht | 84kDa |
Name | NAP1L3 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 µg |
Immunogen | MAEADFKMVSEPVAHGVAEEEMASSTSDSGEESDSSSSSSSTSDSSSSSSTSGSSSGSGSSSSSSGSTSSRSRLYRKKRVPEPSRRARRAPLGTNFVDRLPQAVRNRVQALRNIQDECDKVDTLFLKAIHDLERKYAELNKPLYDRRFQIINAEYEPTEEECEWNSEDEEFSSDEEVQDNTPSEMPPLEGEEEENPKENPEVKAEEKEVPKEIPEVKDEEKEVAKEITEVKAEEKADSKDCMEATPEVKEDPKEVPQVKADDKEQPKATEAKARAAVRETHKRVPEERLQDSVDLKRARKGKPKREDPKGIPDYWLIVLKNVDKLGPMIQKYDEPILKFLSDVSLKFSKPGQPVSYTFEFHFLPNPYFRNEVLVKTYIIKAKPDHNDPFFSWGWEIEDCKGCKIDWRRGKDVTVTTTQSRTTATGEIEIQPRVVPNASFFNFFSPPEIPMIGKLEPREDAILDEDFEIGQILHDNVILKSIYYYTGEVNGTYYQFGKHYGNKKYRK |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human NAP1L3 Full-length ORF (AAH34954.1, 1 a.a. - 506 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur