Learn More
Abnova™ Human NALP12 Partial ORF (AAH28069, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131177
Abnova™ Human NALP12 Partial ORF (AAH28069, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131177
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131177
Marke: Abnova™ H00091662Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a member of the CATERPILLER family of cytoplasmic proteins. The encoded protein, which contains an N-terminal pyrin domain, a NACHT domain, a NACHT-associated domain, and a C-terminus leucine-rich repeat region, functions as an attenuating factor of inflammation by suppressing inflammatory responses in activated monocytes. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described but the full-length nature of some of these has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MLRTAGRDGLCRLSTYLEELEAVELKKFKLYLGTATELGEGKIPWGSMEKAGPLEMAQLLITHFGPEEAWRLALSTFERINRKDLWERGQREDLVRDTPPGGPSSLGNQS
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH28069
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 91662
Molekulargewicht 37.84kDa
Name NALP12 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MLRTAGRDGLCRLSTYLEELEAVELKKFKLYLGTATELGEGKIPWGSMEKAGPLEMAQLLITHFGPEEAWRLALSTFERINRKDLWERGQREDLVRDTPPGGPSSLGNQS
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CLR19.3/FCAS2/NALP12/PAN6/PYPAF7/RNO/RNO2
Gebräuchliche Bezeichnung NLRP12
Gensymbol NLRP12
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human NALP12 Partial ORF (AAH28069, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >