Learn More
Abnova™ Human NALP12 Partial ORF (AAH28069, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH28069
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 91662
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131177
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00091662-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16141177
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00091662-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the CATERPILLER family of cytoplasmic proteins. The encoded protein, which contains an N-terminal pyrin domain, a NACHT domain, a NACHT-associated domain, and a C-terminus leucine-rich repeat region, functions as an attenuating factor of inflammation by suppressing inflammatory responses in activated monocytes. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described but the full-length nature of some of these has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MLRTAGRDGLCRLSTYLEELEAVELKKFKLYLGTATELGEGKIPWGSMEKAGPLEMAQLLITHFGPEEAWRLALSTFERINRKDLWERGQREDLVRDTPPGGPSSLGNQS
Spezifikation
Spezifikation
AAH28069
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLR19.3/FCAS2/NALP12/PAN6/PYPAF7/RNO/RNO2
NLRP12
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
91662
NALP12 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MLRTAGRDGLCRLSTYLEELEAVELKKFKLYLGTATELGEGKIPWGSMEKAGPLEMAQLLITHFGPEEAWRLALSTFERINRKDLWERGQREDLVRDTPPGGPSSLGNQS
RUO
NLRP12