Learn More
Abnova™ Human NAB1 Full-length ORF (AAH35724, 1 a.a. - 487 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128131
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human NAB1 Full-length ORF (AAH35724, 1 a.a. - 487 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128131
25μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128131
Marke: Abnova™ H00004664P01.25ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MAAALPRTLGELQLYRILQKANLLSYFDAFIQQGGDDVQQLCEAGEEEFLEIMALVGMASKPLHVRRLQKALRDWVTNPGLFNQPLTSLPVSSIPIYKLPEGSPTWLGISCSSYERSSNAREPHLKIPKCAATTCVQSLGQGKSDVVGSLALQSVGESRLWQGHHATESEHSLSPADLGSPASPKESSEALDAAAALSVAECVERMAPTLPKSDLNEVKELLKTNKKLAKMIGHIFEMNDDDPHKEEEIRKYSAIYGRFDSKRKDGKHLTLHELTVNEAAAQLCVKDNALLTRRDELFALARQISREVTYKYTYRTTKSKCGERDELSPKRIKVEDGFPDFQDSVQTLFQQARAKSEELAALSSQQPVKVMAKQMEFLCNQAGYERLQHAERRLSAGLYRQSSEEHSPNGLTSDNSDGQGERPLNLRMPNLQNRQPHHFVVDGELSRLYPSEAKSHSSESLGILKDYPHSAFTLEKKVIKTEPEDSR
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH35724
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4664
Molekulargewicht 79.31kDa
Name Human NAB1 Full-length ORF (AAH35724, 1 a.a. - 487 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25μg
Lagerungsbedingungen Store at −80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung NAB1
Gensymbol NAB1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST Tag
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human NAB1 Full-length ORF (AAH35724, 1 a.a. - 487 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >