Learn More
Invitrogen™ Human Myoglobin Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP75665
Additional Details : CAS : 69-74-9 Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11518991
  • 355.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Myoglobin (human) Recombinant Protein, RP-75665, from Invitrogen.
RP-75665 contains purified recombinant human Myoglobin protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75665 may be used as a positive control in many immunological assays.
Spezifikation
Spezifikation
P02144
20mM tris HCl with 250mM NaCl, 50% glycerol and no preservative; pH 8
Human Myoglobin
10μg
N/A
RUO
MB
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
Control, Western Blot
4151
8
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Human Myoglobin
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Produktvorschläge
Sonderangebote
in vitro research only