Learn More
Abnova™ Human MYO1F Partial ORF (NP_036467.2, 811 a.a. - 912 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131455
Abnova™ Human MYO1F Partial ORF (NP_036467.2, 811 a.a. - 912 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131455
10 ug, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131455
Marke: Abnova™ H00004542Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: KKKVDIQALRGVSLSTRQDDFFILQEDAADSFLESVFKTEFVSLLCKRFEEATRRPLPLTFSDTLQFRVKKEGWGGGGTRSVTFSRGFGDLAVLKVGGRTLT
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036467.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4542
Molekulargewicht 36.96kDa
Name MYO1F (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 ug
Immunogen KKKVDIQALRGVSLSTRQDDFFILQEDAADSFLESVFKTEFVSLLCKRFEEATRRPLPLTFSDTLQFRVKKEGWGGGGTRSVTFSRGFGDLAVLKVGGRTLT
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung MYO1F
Gensymbol MYO1F
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human MYO1F Partial ORF (NP_036467.2, 811 a.a. - 912 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >