Learn More
Abnova™ Human MYO1E Partial ORF (NP_004989.2, 918 a.a. - 1014 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00004643-Q01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16141605
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: VSIGPGLPKNSRPTRRNTTQNTGYSSGTQNANYPVRAAPPPPGYHQNGVIRNQYVPYPHAPGSQRSNQKSLYTSMARPPLPRQQSTSSDRVSQTPES
Spezifikation
Spezifikation
NP_004989.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.41kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
VSIGPGLPKNSRPTRRNTTQNTGYSSGTQNANYPVRAAPPPPGYHQNGVIRNQYVPYPHAPGSQRSNQKSLYTSMARPPLPRQQSTSSDRVSQTPES
RUO
MYO1E
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4643
MYO1E (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HuncM-IC/MGC104638/MYO1C
MYO1E
Recombinant
wheat germ expression system