Learn More
Abnova™ Human MX2 Partial ORF (NP_002454.1, 521 a.a. - 620 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151505
Abnova™ Human MX2 Partial ORF (NP_002454.1, 521 a.a. - 620 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16151505
10 µg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16151505
Marke: Abnova™ H00004600Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene has a nuclear and a cytoplasmic form and is a member of both the dynamin family and the family of large GTPases. The nuclear form is localized in a granular pattern in the heterochromatin region beneath the nuclear envelope. A nuclear localization signal (NLS) is present at the amino terminal end of the nuclear form but is lacking in the cytoplasmic form due to use of an alternate translation start codon. This protein is upregulated by interferon-alpha but does not contain the antiviral activity of a similar myxovirus resistance protein 1. [provided by RefSeq]
Sequence: QKAMEIIQQAFINVAKKHFGEFFNLNQTVQSTIEDIKVKHTAKAENMIQLQFRMEQMVFCQDQIYSVVLKKVREEIFNPLGTPSQNMKLNSHFPSNESSV
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002454.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4600
Molekulargewicht 36.74kDa
Name MX2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 µg
Immunogen QKAMEIIQQAFINVAKKHFGEFFNLNQTVQSTIEDIKVKHTAKAENMIQLQFRMEQMVFCQDQIYSVVLKKVREEIFNPLGTPSQNMKLNSHFPSNESSV
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MXB
Gebräuchliche Bezeichnung MX2
Gensymbol MX2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human MX2 Partial ORF (NP_002454.1, 521 a.a. - 620 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >