Learn More
Abnova™ Human MVK Full-length ORF (NP_000422.1, 1 a.a. - 396 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000422.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4598
Molekulargewicht 68.9kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16160428
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004598-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16150428
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004598-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes the peroxisomal enzyme mevalonate kinase. Mevalonate is a key intermediate, and mevalonate kinase a key early enzyme, in isoprenoid and sterol synthesis. Mevalonate kinase deficiency caused by mutation of this gene results in mevalonic aciduria, a disease characterized psychomotor retardation, failure to thrive, hepatosplenomegaly, anemia and recurrent febrile crises. Defects in this gene also cause hyperimmunoglobulinaemia D and periodic fever syndrome, a disorder characterized by recurrent episodes of fever associated with lymphadenopathy, arthralgia, gastrointestinal dismay and skin rash. Two transcript variants that encode the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MLSEVLLVSAPGKVILHGEHAVVHGKVALAVSLNLRTFLRLQPHSNGKVDLSLPNIGIKRAWDVARLQSLDTSFLEQGDVTTPTSEQVEKLKEVAGLPDDCAVTERLAVLAFLYLYLSICRKQRALPSLDIVVWSELPPGAGLGSSAAYSVCLAAALLTVCEEIPNPLKDGDCVNRWTKEDLELINKWAFQGERMIHGNPSGVDNAVSTWGGALRYHQGKISSLKRSPALQILLTNTKVPRNTRALVAGVRNRLLKFPEIVAPLLTSIDAISLECERVLGEMGEAPAPEQYLVLEELIDMNQHHLNALGVGHASLDQLCQVTRARGLHSKLTGAGGGGCGITLLKPGLEQPEVEATKQALTSCGFDCLETSIGAPGVSIHSATSLDSRVQQALDGL
Spezifikation
Spezifikation
NP_000422.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
68.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLSEVLLVSAPGKVILHGEHAVVHGKVALAVSLNLRTFLRLQPHSNGKVDLSLPNIGIKRAWDVARLQSLDTSFLEQGDVTTPTSEQVEKLKEVAGLPDDCAVTERLAVLAFLYLYLSICRKQRALPSLDIVVWSELPPGAGLGSSAAYSVCLAAALLTVCEEIPNPLKDGDCVNRWTKEDLELINKWAFQGERMIHGNPSGVDNAVSTWGGALRYHQGKISSLKRSPALQILLTNTKVPRNTRALVAGVRNRLLKFPEIVAPLLTSIDAISLECERVLGEMGEAPAPEQYLVLEELIDMNQHHLNALGVGHASLDQLCQVTRARGLHSKLTGAGGGGCGITLLKPGLEQPEVEATKQALTSCGFDCLETSIGAPGVSIHSATSLDSRVQQALDGL
RUO
MVK
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
4598
MVK (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ96772/LRBP/MK/MVLK
MVK
Recombinant
wheat germ expression system