Learn More
Human MVB12A (FAM125A) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32157617 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32157617 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2632671Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human MVB12A (FAM125A) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MVB12A (FAM125A) knockout HeLa