Learn More
Abnova™ Human MTMR1 Full-length ORF (AAH11250, 1 a.a. - 38 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH11250
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8776
Molekulargewicht 29.92kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16142882
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008776-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16132882
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008776-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the myotubularin related family of proteins. Members of this family contain the consensus sequence for the active site of protein tyrosine phosphatases. Alternatively spliced variants have been described but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MLSLPAPLRVNRGLWQLCTGAGLWLLQGALPVTRSWAV
Spezifikation
Spezifikation
AAH11250
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
29.92kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLSLPAPLRVNRGLWQLCTGAGLWLLQGALPVTRSWAV
RUO
MTMR1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
8776
MTMR1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MTMR1