Learn More
Abnova™ Human MST1R Partial ORF (NP_002438, 26 a.a. - 125 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00004486-Q01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16117971
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: DWQCPRTPYAASRDFDVKYVVPSFSAGGLVQAMVTYEGDRNESAVFVAIRNRLHVLGPDLKSVQSLATGPAGDPGCQTCAACGPGPHGPPGDTDTKVLVL
Spezifikation
Spezifikation
NP_002438
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DWQCPRTPYAASRDFDVKYVVPSFSAGGLVQAMVTYEGDRNESAVFVAIRNRLHVLGPDLKSVQSLATGPAGDPGCQTCAACGPGPHGPPGDTDTKVLVL
RUO
MST1R
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4486
MST1R (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD136/CDw136/PTK8/RON
MST1R
Recombinant
wheat germ expression system