Learn More
Abnova™ Human MSRA Partial ORF (NP_036463.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131405
Abnova™ Human MSRA Partial ORF (NP_036463.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131405
10 µg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131405
Marke: Abnova™ H00004482Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This protein is ubiquitous and highly conserved. It carries out the enzymatic reduction of methionine sulfoxide to methionine. Human and animal studies have shown the highest levels of expression in kidney and nervous tissue. Its proposed function is the repair of oxidative damage to proteins to restore biological activity. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MLSATRRACQLLLLHSLFPVPRMGNSASNIVSPQEALPGRKEQTPVAAKHHVNGNRTVEPFPEGTQMAVFGMGCFWGAERKFWVLKGVYSTQVGFAGGYT
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036463.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4482
Molekulargewicht 36.74kDa
Name MSRA (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 µg
Immunogen MLSATRRACQLLLLHSLFPVPRMGNSASNIVSPQEALPGRKEQTPVAAKHHVNGNRTVEPFPEGTQMAVFGMGCFWGAERKFWVLKGVYSTQVGFAGGYT
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung MSRA
Gensymbol MSRA
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human MSRA Partial ORF (NP_036463.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >