Learn More
Abcam Menschliche MRPL2-Knockout-HEK-293T-Zelllinie
Artikelnummer. 32158017 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 1.000.000 Zellen
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32158017 2 x 1.000.000 Zellen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32158017 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2666982x1000000Cells_
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MRPL2 KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9, 100 bp Deletion in Exon 1 und 43 bp Einschleusung in Exon 1 sowie 7 bp Deletion in Exon 1 erreicht. Um sowohl Knockout als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: wählen Sie 2 x 1000000 Cel...
MRPL2 KO Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9, 100 bp Deletion in Exon 1 und 43 bp Einsetzung in Exon 1 sowie 7 bp Deletion in Exon 1 erreicht. Um sowohl Knockout als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wähle 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen'. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: 1000000 Zellen/Fläschchen auswählen'.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 2 x 1.000.000 Zellen
Kennzeichnung RUO