Learn More
Abnova™ Human MPP4 Partial ORF (NP_149055, 1 a.a. - 109 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_149055
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 58538
Molekulargewicht 37.73kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16139346
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00058538-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16129346
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00058538-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) protein family, with an N-terminal PDZ domain, a central src homology 3 region (SH3), and a C-terminal guanylate kinase-like (GUK) domain. The protein is localized to the outer limiting membrane in the retina, and is thought to function in photoreceptor polarity and the organization of specialized intercellular junctions. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MIQSDKGADPPDKKDMKLSTATNPQNGLSQILRLVLQELSLFYSRDVNGVCLLYDLLHSPWLQALLKIYDCLQEFKEKKLVPATPHAQVLSYEVVELLRETPTSPEIQE
Spezifikation
Spezifikation
NP_149055
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ALS2CR5/DLG6
MPP4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
58538
MPP4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MIQSDKGADPPDKKDMKLSTATNPQNGLSQILRLVLQELSLFYSRDVNGVCLLYDLLHSPWLQALLKIYDCLQEFKEKKLVPATPHAQVLSYEVVELLRETPTSPEIQE
RUO
MPP4