Learn More
Abnova™ Human MPP2 Partial ORF (NP_005365.3, 72 a.a. - 165 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131355
Abnova™ Human MPP2 Partial ORF (NP_005365.3, 72 a.a. - 165 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131355
10 ug, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131355
Marke: Abnova™ H00004355Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Palmitoylated membrane protein 2 is a member of a family of membrane-associated proteins termed MAGUKs (membrane-associated guanylate kinase homologs). MAGUKs interact with the cytoskeleton and regulate cell proliferation, signaling pathways, and intracellular junctions. Palmitoylated membrane protein 2 contains a conserved sequence, called the SH3 (src homology 3) motif, found in several other proteins that associate with the cytoskeleton and are suspected to play important roles in signal transduction. [provided by RefSeq]
Sequence: QEILRDLAHVAEQSSTAAELAHILQEPHFQSLLETHDSVASKTYETPPPSPGLDPTFSNQPVPPDAVRMVGIRKTAGEHLGVTFRVEGGELVIA
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005365.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4355
Molekulargewicht 36.08kDa
Name MPP2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 ug
Immunogen QEILRDLAHVAEQSSTAAELAHILQEPHFQSLLETHDSVASKTYETPPPSPGLDPTFSNQPVPPDAVRMVGIRKTAGEHLGVTFRVEGGELVIA
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp686A06252/DKFZp686J2189/DKFZp761D0712/DLG2
Gebräuchliche Bezeichnung MPP2
Gensymbol MPP2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human MPP2 Partial ORF (NP_005365.3, 72 a.a. - 165 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >