Learn More
Human MPLKIP (TTDN1) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32156328 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32156328 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2580501Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human MPLKIP (TTDN1) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MPLKIP (TTDN1) knockout HeLa