missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse WASF3/WAVE3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18030412
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Conditionnement:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
18030412 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18030412 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF5515

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

WASF3/WAVE3 Polyclonal specifically detects WASF3/WAVE3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen WASF3/WAVE3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer Q9UPY6
Gen-Alias Brush-1, KIAA0900WASP family Verprolin-homologous protein 3, Protein WAVE-3, SCAR3, SCAR3WASP family protein member 3, Verprolin homology domain-containing protein 3, WAS protein family, member 3, WAVE3, WAVE3Brush-1, wisk
Gensymbole WASF3
Wirtsspezies Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human WASF3/WAVE3 Met1-Lys180 Accession # Q9UPY6
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10810
Testspezifität Detects endogenous human/mouse WASF3/WAVE3 in Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.