Learn More
Abcam Mensch/Maus/Ratte ERK2-ELISA-Kit
Artikelnummer. 32119220 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 384 Tests
1 x 96 Tests
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
384 Tests
96 Tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32119220 1 x 96 Tests 96 Tests
32111988 10 x 96 Tests 96 Tests
32119061 1 x 384 Tests 384 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 32119220 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab3175501x96Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Human/Mouse /Rat ERK2 ELISA Kit ist ein Single-Wash 90-minütiges Simplestep, das verwendet wird, um Human/Mouse /Rat ERK2 mit einer Empfindlichkeit von 18,483 pg/ml zu quantifizieren. Der Test verwendet ein einfaches Mix-Wash-Read-Protokoll mit nur einem Inkubations- und einem Wash-Schritt.
Das Human/Mouse /Rat ERK2 ELISA Kit ist ein Single-Wash 90-minütiges Simplestep, das verwendet wird, um Human/Mouse /Rat ERK2 mit einer Empfindlichkeit von 18,483 pg/ml zu quantifizieren. Der Test verwendet ein einfaches Mix-Wash-Read-Protokoll mit nur einem Inkubations- und einem Wash-Schritt.
- Kolorimetrisches Sandwich ELISA – 450 nm-Anzeige: funktioniert auf jedem Standard-Kennzeichenleser
- Verschiedene Formate für unterschiedliche Bedarf: 10x96-Platten für Großbestellungen und 384-Well-Platten für höheren Durchsatz
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Assay-Bereich 78,125 bis 5000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 18.483 pg/mL
Inhalt und Lagerung 4 °C
Nachweisbare Analyten Mapk1 (ERK2)
Assay Mensch/Maus/Ratte ERK2-ELISA-Kit
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Immunassay-Kit-Format Sandwich-ELISA-Kit
Produkttyp Sandwich ELISA
Probentyp Zelllysate, Gewebeextrakte
Ausreichend für 96 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen Mapk1
Immunassay-Kit-Klasse RUO
Inkubationszeit 60 Minuten
Messbereich 78,125 bis 5000 pg/ml
Protein Mapk1
Bestimmungsbereich 78,125 bis 5000 pg/ml
Menge 1 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Onkologie
Versandbedingung Blaues Eis
Ziel Mapk1 (ERK2)
Name Ziel-Kit Mapk1 (ERK2)
Prüfzeit 90 Minuten
Gesamte Assay-Zeit 90 Minuten
Nachweisgrenze 78.125 pg/mL